Learn More
3-(Chlormethyl)-1,2,4-oxadiazol, technischer Gütegrad, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250mg
1g
10g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10g |
Formelmasse | 118.52 |
Reinheit (%) | Tech. |
Güte | Eigenschaften |