Learn More
3-(Chloromethyl)-5-[3-(Trifluormethyl)phenyl]-1,2,4-Oxadiazol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10273272
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10273272 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10273272 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW02034EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Chloromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 2, 4-oxadiazole
CAS 175205-63-7
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H6ClF3N2O
MDL-Nummer MFCD00084969
Menge 10 g
Synonym 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethyl phenyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethyl phenyl, 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethyl-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethylphenyl-1,2,4 oxadiazole, pubchem12425, timtec-bb sbb005579, buttpark 48\08-26
InChI-Schlüssel INANILNLXTUPHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C1=NC(CCl)=NO1
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)-5-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol
Molekulargewicht (g/mol) 262.62
PubChem CID 2736622
Formelmasse 262.62
Reinheit (%) 95%