Learn More
3-(Chloromethyl)benzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10714583
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10714583 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10100702 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10440564 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10714583 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer S08130CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 135654-16-9
Summenformel C8H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 169.608
MDL-Nummer MFCD00175948
InChI-Schlüssel OOYATKQQGVPYQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl benzamide, benzamide,3-chloromethyl, benzamide, 3-chloromethyl-9ci, 3-chloromethyl-benzamide, 3-carbamoylbenzyl chloride, acmc-20a41t, 3-aminocarbonyl benzyl chloride, 3-carbamoylbenzyl chloride, 3-aminocarbonyl benzyl chloride
PubChem CID 737145
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)benzamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CCl)C(=O)N
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 3-(chloromethyl)benzamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH2ClC6H4C(O)NH2
Menge 250 mg
Formelmasse 169.61
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(Chloromethyl)benzamide
Signalord
  • Gefahr
Riskkategorier
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Faroangivelser
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Skyddsangivelse
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.