Learn More
3-(Chloromethyl)benzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2698226
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10714583
Marke: Thermo Scientific Maybridge S08130CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 135654-16-9
Summenformel C8H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 169.608
MDL-Nummer MFCD00175948
InChI-Schlüssel OOYATKQQGVPYQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl benzamide, benzamide,3-chloromethyl, benzamide, 3-chloromethyl-9ci, 3-chloromethyl-benzamide, 3-carbamoylbenzyl chloride, acmc-20a41t, 3-aminocarbonyl benzyl chloride, 3-carbamoylbenzyl chloride, 3-aminocarbonyl benzyl chloride
PubChem CID 737145
IUPAC-Name 3-(Chlormethyl)benzamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CCl)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(chloromethyl)benzamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH2ClC6H4C(O)NH2
Menge 250 mg
Formelmasse 169.61
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Chloromethyl)benzamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.