Learn More
3-Chlorphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021365
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11449050 50 g 50 Gramm
11469050 100 g 100 Gramm
11459050 250 g 250 Gramm
11439050 1000 g 1000 Gramm
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11449050
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13671.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 108-43-0 | C6H5ClO | 128.56 g/mol
3-Chlorophenol is widely used in the pharmaceutical, dyes and organic synthesis industry. It is an important intermediate in the synthesis of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Chlorphenol ist in der in den Bereichen Pharmazeutik, Farbstoffe und organische Synthese weit verbreitet. Es wird auch als Desinfektionsmittel verwendet. Es ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Synthese von Chemikalien.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Ether.
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-43-0
Summenformel C6H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 128.56
MDL-Nummer MFCD00002256
InChI-Schlüssel HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorophenol, phenol, 3-chloro, phenol, m-chloro, 3-hydroxychlorobenzene, m-chlorophenic acid, meta-chlorophenol, unii-z2z7m2ftad, 3-chloro-1-hydroxybenzene, 3-chloro-phenol, ccris 641
PubChem CID 7933
ChEBI CHEBI:38855
IUPAC-Name 3-Chlorphenol
SMILES OC1=CC=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorophenol
Schmelzpunkt 30°C to 34°C
Dichte 1.245
Siedepunkt 214°C
Flammpunkt 120°C (248°F)
Brechungsindex 1.566
Menge 50 g
UN-Nummer UN2020
Beilstein 1634401
Merck Index 14,2154
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and ether.
Formelmasse 128.56
Reinheit (%) ≥98%