Learn More
3-Chlorphenylhydrazin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459120
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459120 10 g 10 Gramm
11469120 50 g 50 Gramm
11479120 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459120 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14770.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2312-23-4 | C6H8Cl2N2 | 179.044 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2312-23-4
Summenformel C6H8Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 179.044
MDL-Nummer MFCD00012935
InChI-Schlüssel CRRIAWUJYMLJOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-chloro phenyl hydrazine hydrochloride, m-chlorophenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-chlorophenyl-, monohydrochloride, 1-3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, m-chlorophenylhydrazine hcl, 3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride 1:1, 3-chlorophenyl hydrazinehydrochloride
PubChem CID 75331
IUPAC-Name (3-Chlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)NN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼242°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g
Beilstein 3565828
Formelmasse 179.05
Reinheit (%) 97%