Learn More
3-Chlorpropylphenylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11409277 5 g 5 Gramm
11419277 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21345.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4911-65-3 | C9H11ClS | 186.70 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4911-65-3
Summenformel C9H11ClS
Molekulargewicht (g/mol) 186.70
MDL-Nummer MFCD00040122
InChI-Schlüssel SBRLITLVSMPPFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropyl phenyl sulfide, 3-chloropropyl sulfanyl benzene, 3-chloropropyl thio benzene, 3-chloropropylphenylsulfide, acmc-20an5p, 3-phenylthiopropylchloride, 3-phenylthiopropyl chloride, 1-chloro-3-phenylthiopropane, 3-chloro-1-phenylthiopropane
PubChem CID 269606
IUPAC-Name [(3-chloropropyl)sulfanyl]benzene
SMILES ClCCCSC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloropropyl phenyl sulfide
Geruch Stench
Menge 5 g
Formelmasse 186.7
Reinheit (%) 97%