Learn More
(3-Chloropropyl)Trichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11365129
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11365129 25 g 25 Gramm
11375129 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365129 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17770.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2550-06-3
MDL-Nummer MFCD00013694
Spezifikation
Siedepunkt 181°C to 183°C
Chemischer Name oder Material (3-Chloropropyl)trichlorosilane
Menge 25 g
Summenformel C3H6Cl4Si
Strukturformel Cl(CH2)3SiCl3
UN-Nummer UN2987
Beilstein 1737851
Flammpunkt 84°C (183°F)
Synonym 3-chloropropyltrichlorosilane, trichloro 3-chloropropyl silane, 3-chloropropyl trichlorosilane, chloropropyltrichlorosilane, silane, trichloro 3-chloropropyl, silane, 3-chloropropyltrichloro, trichloro-3-chloro-propyl-silane, silane, trichloro chloropropyl, g-chloropropyltrichlorosilane, gamma-chloropropyl trichlorosilane
InChI-Schlüssel OOXSLJBUMMHDKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C[Si](Cl)(Cl)Cl)CCl
IUPAC-Name Trichlor(3-chlorpropyl)silan
Molekulargewicht (g/mol) 211.97
PubChem CID 75693
Formelmasse 211.98
Reinheit (%) 97%
Geruch Acrid