Learn More
(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450707 500 g 500 Gramm
11440707 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22517.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2530-87-2 | C6H15ClO3Si | 198.718 g/mol
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane is a good coupling agent for epoxy resins to glass in laminates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan ist ein gutes Kopplungsmittel für Epoxidharze zu Glas in Laminaten.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2530-87-2
Summenformel C6H15ClO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 198.718
MDL-Nummer MFCD00000997
InChI-Schlüssel OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropyl trimethoxysilane, silane, 3-chloropropyl trimethoxy, 3-chloropropyltrimethyoxysilane, sila-ace s 620, cps-m, silane 3-chloropropyl tris methoxy, 3-trimethoxysilyl propyl chloride, unii-t21bnl1s7f, cptmo, 3-chloropropyl trimethoxysilan
PubChem CID 62449
IUPAC-Name 3-Chlorpropyl(trimethoxy)silan
SMILES CO[Si](CCCCl)(OC)OC
Spezifikation
Siedepunkt 195°C to 197°C
Chemischer Name oder Material (3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Schmelzpunkt -50°C
Menge 500 g
Beilstein 969627
Flammpunkt 78°C (172°F)
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 198.72
Reinheit (%) 97%
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.42
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.077