Learn More
3-Chlorthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11371717
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11371717 25 g 25 Gramm
11351717 1 g 1 Gramm
11361717 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11371717 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L04806.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2037-31-2 | C6H5ClS | 144.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2037-31-2
Summenformel C6H5ClS
Molekulargewicht (g/mol) 144.62
MDL-Nummer MFCD00004839
InChI-Schlüssel CQJDYPZUDYXHLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorothiophenol, m-chlorothiophenol, benzenethiol, 3-chloro, 3-chlorobenzene-1-thiol, m-chlorobenzenethiol, benzenethiol, m-chloro, 3-chloro thiophenol, 3-chloro-benzenethiol, 3-chloromercaptobenzene, m-chlorophenyl mercaptan
PubChem CID 16257
IUPAC-Name 3-chlorobenzene-1-thiol
SMILES SC1=CC=CC(Cl)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Chlorothiophenol
Dichte 1.244
Siedepunkt 104°C to 105°C (35 mmHg)
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.6021
Menge 25 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 1854087
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 144.62
Reinheit (%) 97%