Learn More
3-Cyano-5-(trifluormethyl)-Benzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15426406
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15426406 250 mg 250 Milligramm
15416406 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426406 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61266.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
3-Cyano-5-(Trifluoromethyl)Benzenboronsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1212021-62-9
Summenformel C8H5BF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 214.94
MDL-Nummer MFCD03095102
InChI-Schlüssel CTJAWCWPRYNDDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyano-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3-cyano-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, acmc-209a9l, 3-cyano-5-trifluoromethyl phenyl boronicacid
PubChem CID 56776695
IUPAC-Name [3-cyan-5-(trifluormethyl)phenyl]boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyano-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 214.94
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest