Learn More
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 99%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31424773
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31424773 100 g
31424758 1 kg
31418569 25 g
31415285 10 g
31420629 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31424773 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD119879100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid
CAS 73463-39-5
Summenformel C9H19NO4S
MDL-Nummer MFCD00041778
Menge 100 g
SMILES OC(CNC1CCCCC1)CS(O)(=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 237.32
Reinheit (%) 99%