Learn More
3-(Cyclopentyloxy)-4-Methoxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10490554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10490554 50 g Bernsteinfarbene Glasflasche 50 Gramm
10314442 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10069391 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10490554 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM09079EE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 144036-17-9
Summenformel C13H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 236.27
MDL-Nummer MFCD00219797
InChI-Schlüssel RVADCQWIQKYXBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid, benzoic acid,3-cyclopentyloxy-4-methoxy, 3-cyclopentyloxy-4-methoxy benzoic acid, maybridge1_005004, acmc-20e1kk, 3-cyclopentyloxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-cyclopentoxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybezoic acid, 3-cyclopentyl-oxy-4-methoxybenzoic acid
PubChem CID 2779323
IUPAC-Name 3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(OC2CCCC2)C=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 50 g
Formelmasse 236.27
Reinheit (%) 97%