missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies 3-Deazaneplanocin A
Beschreibung
- Deazaneplanocin A (DZNep) is an inhibitor of lysine methyltransferases, particularly EZH2
- DZNep therefore acts as an epigenetic modifier, specifically inhibiting the trimethylation of Histone 3, Lysine 27, by depleting levels of EZH2
- (Miranda et al.), Tan et al.), Tseng et al.)
- Enables chemical reprogramming (without genetic factors) of mouse embryonic fibroblasts to induced pluripotent stem (iPS) cells, in combination with CHIR99021, Forskolin, VaLproic Acid, Tranylcypromine, and E-616452, by increasing OCT4 expression at later stages of reprogramming (Hou et al.)
- Reactivation of XIST-dependent inactive X chromosomes in human embryonic stem cells (Diaz Perez et al.)
- Inhibits self-renewal of glioblastoma multiforme cancer stem cells (Suva et al.)
- Inhibits survival of acute myeloid leukemia blast cells, in combination with a histone deacetylase inhibitor (Fiskus et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 102052-95-9 |
| Synonym | DZNep; NSC 617989 |
| Menge | 500 μg |
| Summenformel | C12H14N4O3 |
| Reinheit | ≥97% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?