Learn More
3-Deschlor-3,4-Difluor Gefitinib, TRC
Artikelnummer. 30012287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012287 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30012287 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD293125500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Deschloro-3,4-difluoro Gefitinib
CAS 184475-50-1
Summenformel C22 H24 F2 N4 O3
Menge 500 mg
Synonym 3-Deschloro-3,4-difluoro Gefitinib;
InChI-Formel InChI=1S/C22H24F2N4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-17(23)18(24)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(F)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4
IUPAC-Name N-(3,4-Difluorophenyl)-7-Methoxy-6-(3-Morpholin-4-Ylpropoxy)Quinazolin-4-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 430.448
Formelmasse 430.182