Learn More
3-Deschlor-4-Desfluor-4-Chlor-3-Fluor Gefitinib, TRC
Artikelnummer. 30005836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005836 100 mg 100 Milligramm
17922535 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005836 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD289540100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1603814-04-5
Summenformel C22 H24 Cl F N4 O3
Molekulargewicht (g/mol) 446.9
Synonym 4-Quinazolinamine, N-(4-chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, Gefitinib Imp. B (EP), N-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinamine, N-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-amine, 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib
IUPAC-Name N-(4-Chlor-3-Fluorophenyl)-7-Methoxy-6-(3-Mormolin-4-Ylpropoxy)Quinazolin-4-Amin
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(Cl)c(F)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H24ClFN4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-17(23)18(24)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)
Formelmasse 446.1521
Reinheit (%) >95%