Learn More
3-(Difluormethoxy)benzylalkohol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429530
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429530 5 g 5 Gramm
11419530 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429530 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50345.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 125903-81-3 | C8H8F2O2 | 174.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 125903-81-3
Summenformel C8H8F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.15
MDL-Nummer MFCD00236227
InChI-Schlüssel BBDUCPSYPRGPGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-difluoromethoxy benzyl alcohol, 3-difluoromethoxy phenyl methanol, 3-difluoromethoxy phenyl methan-1-ol, acmc-1c79n, benzenemethanol, 3-difluoromethoxy, alpha,alpha-difluoro-3-hydroxymethyl anisole, 3-difluoromethoxy phenyl methanol
PubChem CID 2736994
IUPAC-Name [3-(difluormethoxy)phenyl]methanol
SMILES OCC1=CC(OC(F)F)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Menge 5 g
Formelmasse 174.15