Learn More
3-(Difluoromethoxy)Nitrobenzol, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-(Difluoromethoxy)nitrobenzene |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-6-3-1-2-5(4-6)10(11)12/h1-4,7H |
| Formelmasse | 189.0237 |