Learn More
3-Dimethylamino-1-(4-fluorophenyl)-2-propen-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15458745
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458745 5 g 5 Gramm
15468745 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458745 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34021.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75175-77-8
Summenformel C11H12FNO
Molekulargewicht (g/mol) 193.22
MDL-Nummer MFCD00111509
InChI-Schlüssel GTJNUCRUOWBWEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2e-3-dimethylamino-1-4-fluorophenyl prop-2-en-1-one, e-3-dimethylamino-1-4-fluorophenyl prop-2-en-1-one, 3-dimethylamino-1-4-fluorophenyl-2-propen-1-one, e-3-dimethylamino-1-4-fluoro-phenyl-propenone, 4-fluorophenyl 2-dimethylamino ethenyl ketone, e-4'-fluoro-beta-dimethylamino acrylophenone, propenone, 1-4-fluorophenyl-3-dimethylamino, 2-propen-1-one, 1-4-fluorophenyl-3-dimethylamino, 2e-3-dimethylamino-1-4-fluorophenyl-2-propen-1-one #
PubChem CID 5374477
IUPAC-Name 3-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
SMILES CN(C)C=CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Dimethylamino-1-(4-fluorophenyl)-2-propen-1-one
Schmelzpunkt 97°C to 99°C
Menge 5 g
Formelmasse 193.22
Reinheit (%) 97%