Learn More
3-Dimethylaminobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430174
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430174 25 g 25 Gramm
11440174 100 g 100 Gramm
11450174 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430174 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13612.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 99-64-9 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
3-Dimethylaminobenzoic acid is used as a benzoic acid derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Dimethylaminobenzoesäure wird als Benzoesäure-Derivat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (50 mg/ml). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-64-9
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.192
MDL-Nummer MFCD00002497
InChI-Schlüssel NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino benzoic acid, benzoic acid, 3-dimethylamino, m-dimethylamino benzoic acid, m-dimethylaminobenzoic acid, n,n-dimethyl-m-aminobenzoic acid, 3-dimethylamino-benzoic acid, 3-n,n-dimethylaminobenzoic acid, benzoic acid, m-dimethylamino, m-dimethylamino-benzoic acid
PubChem CID 66837
IUPAC-Name 3-(Dimethylamino)Benzoesäure
SMILES CN(C)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Dimethylaminobenzoic acid
Schmelzpunkt 148°C to 153°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 2208586
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol (50mg/ml). Insoluble in water.
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 98%