Learn More
3-Dimethylaminobenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10346370 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10346370 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10746141 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10346370 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 115750250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 99-64-9 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-64-9
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00002497
InChI-Schlüssel NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino benzoic acid, benzoic acid, 3-dimethylamino, m-dimethylamino benzoic acid, m-dimethylaminobenzoic acid, n,n-dimethyl-m-aminobenzoic acid, 3-dimethylamino-benzoic acid, 3-n,n-dimethylaminobenzoic acid, benzoic acid, m-dimethylamino, m-dimethylamino-benzoic acid
PubChem CID 66837
IUPAC-Name 3-(Dimethylamino)Benzoesäure
SMILES CN(C)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Dimethylaminobenzoic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 150.0°C to 153.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)2NC6H4CO2H
Menge 25 g
Beilstein 14, 392
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver