Learn More
3-(Diphenylphosphino)Benzolsulfonsäure-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30384962
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30384962 50 mg
30372682 10 mg
30371532 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384962 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49492050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63995-75-5
Summenformel C18H14NaO3PS
Molekulargewicht (g/mol) 364.33
Synonym Diphenyl(3-sulfophenyl)phosphine Sodium Salt, Diphenylphosphinobenzene-m-sulfonic Acid Sodium Salt, Monosodium Mono(m-sulfonatophenyl)diphenylphosphine, Sodium (Diphenylphosphino)benzene-3-sulfonate, Sodium diphenyl(3-sulfonatophenyl)phosphine Dihydrate, TPPMS, [3-(Sodium Sulfonato)phenyl]diphenylphosphine, 3-Sulfonatophenyl)diphenylphosphane Sodium Salt, (m-Sulfonatophenyl)diphenylphosphine Sodium Salt, (m-Sulfophenyl)diphenylphosphine Sodium Salt
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Diphenylphosphino)benzenesulfonic Acid Sodium Salt
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H15O3PS.Na/c19-23(20,21)18-13-7-12-17(14-18)22(15-8-3-1-4-9-15)16-10-5-2-6-11-16;/h1-14H,(H,19,20,21);/q;+1/p-1