Learn More
3-Dodecyldihydrofuran-2,5-dione, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Dodecyldihydrofuran-2,5-dione |
| CAS | 2561-85-5 |
| Summenformel | C16H28O3 |
| MDL-Nummer | MFCD00022610 |
| Menge | 5 g |
| SMILES | O=C(O1)C(CCCCCCCCCCCC)CC1=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 268.39 |
| Reinheit (%) | 98% |