missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Ethoxy-2,4-difluorobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15465377
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1017779-87-1
C9H8F2O2
186.158
MFCD09258722
NFYXVPXZOVRYTK-UHFFFAOYSA-N
3-ethoxy-2,4-difluorobenzaldehyde, jrd
46737639
3-Ethoxy-2,4-Difluorbenzaldehyd
CCOC1=C(C=CC(=C1F)C=O)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1017779-87-1
C9H8F2O2
186.158
MFCD09258722
NFYXVPXZOVRYTK-UHFFFAOYSA-N
3-ethoxy-2,4-difluorobenzaldehyde, jrd
46737639
3-Ethoxy-2,4-Difluorbenzaldehyd
CCOC1=C(C=CC(=C1F)C=O)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxy-2,4-difluorobenzaldehyde
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 186.16
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'