Learn More
3-Ethoxy-2,4-Difluorbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15484447 1 g 1 Gramm
15494447 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31812.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1017779-88-2 | C9H8F2O3 | 202.157 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017779-88-2
Summenformel C9H8F2O3
Molekulargewicht (g/mol) 202.157
MDL-Nummer MFCD09258723
InChI-Schlüssel KUOUFQUWQYELBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid, jrd
PubChem CID 46737640
IUPAC-Name 3-ethoxy-2,4-difluorbenzoesäure
SMILES CCOC1=C(C=CC(=C1F)C(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 134°C to 136°C
Menge 1 g
Formelmasse 202.15
Reinheit (%) 97%