Learn More
3-Ethoxy-4-Methoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11404487 1 g 1 Gramm
11414487 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20489.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2651-55-0 | C10H11O4 | 195.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2651-55-0
Summenformel C10H11O4
Molekulargewicht (g/mol) 195.20
MDL-Nummer MFCD00276591
InChI-Schlüssel DMSAIFTWQMXOBE-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzoic acid,3-ethoxy-4-methoxy, maybridge1_005010, 3-ethoxy-4-methoxybenzoicacid, acmc-1cqm3
PubChem CID 2822957
IUPAC-Name 3-ethoxy-4-methoxybenzoesäure
SMILES CCOC1=CC(=CC=C1OC)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxy-4-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 156°C to 160°C
Menge 1 g
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 98%