Learn More
3-Ethoxy-5-(Trifluoromethyl)Benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Reaktant, das an Suzuki-Miyaura-Kreuzkopplungsreaktionen, aeroben oxidativen Kreuzkopplungen, Rhodium-katalysierten Additionsreaktionen beteiligt ist.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Lagerung bei 4 °C.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid |
| Schmelzpunkt | 173°C to 176°C |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 233.98 |
| Reinheit (%) | 98% |