Learn More
3-Ethoxybenzonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491618
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11491618 25 g 25 Gramm
11481618 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11491618 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13908.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 25117-75-3 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25117-75-3
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.18
MDL-Nummer MFCD00001805
InChI-Schlüssel PFNAUBYHTWDKBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-ethoxy, benzonitrile, m-ethoxy, m-ethoxy benzonitrile, acmc-20an4n, 3-ethoxybenzenecarbonitrile, 3-ethoxybenzoic acid nitrile
PubChem CID 91283
IUPAC-Name 3-ethoxybenzonitrile
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxybenzonitrile
Dichte 1.047
Siedepunkt 241°C to 244°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.529
Menge 25 g
UN-Nummer UN3276
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 95%