Learn More
3-Ethoxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441327 100 g 100 Gramm
11421327 5 g 5 Gramm
11431327 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24266.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 621-34-1 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-34-1
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
MDL-Nummer MFCD00016450
InChI-Schlüssel VBIKLMJHBGFTPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-ethoxyphenol, phenol, 3-ethoxy, phenol, m-ethoxy, resorcinol monoethyl ether, 3-ethoxy-phenol, unii-iky4o3474a, 3-ethyloxy phenol, pubchem9510, acmc-209mzu, phenol, m-ethoxy-8ci
PubChem CID 69306
IUPAC-Name 3-Ethoxyphenol
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxyphenol
Schmelzpunkt 28°C to 31°C
Dichte 1.07
Siedepunkt 247°C
Flammpunkt >93°C (199°F)
Geruch Phenol-like
Brechungsindex 1.541
Menge 100 g
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 98%