Learn More
3-Ethylamino-4-methylphenol, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11343366 25 g 25 Gramm
11333366 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343366 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12768.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 120-37-6 | C9H13NO | 151.21 g/mol
3-Ethylamino-4-methylphenol was used in the synthesis of rhodol by undergoing condensation reaction with 2-(2,4-dihydroxybenzoyl)benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Ethylamino-4-methylphenol wurde bei der Synthese von Rhodol durch Kondensationsreaktion mit 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoesäure verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-37-6
Summenformel C9H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 151.21
MDL-Nummer MFCD00002382
InChI-Schlüssel CTGSQPRDMHCIMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethylamino-4-methylphenol, 3-ethylamino-p-cresol, phenol, 3-ethylamino-4-methyl, ccris 4639, 3-ethylamino-4-methyl-phenol, unii-8002qme89h, 3-ethylamino-4-cresol, 3-ethylamino p-cresol, dsstox_cid_5269
PubChem CID 8428
IUPAC-Name 3-(Ethylamino)-4-Methylphenol
SMILES CCNC1=CC(O)=CC=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethylamino-4-methylphenol
Schmelzpunkt 84°C to 92°C
Siedepunkt 135°C to 140°C (3 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 3241548
Formelmasse 151.21
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch