Learn More
3-Ethylphenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456420
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456420 250 g 250 Gramm
11436420 10 g 10 Gramm
11446420 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456420 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23470.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 620-17-7 | C8H10O | 122.17 g/mol
It is used as a photographic chemical intermediate and an intermediate for the cyan coupler of photographic paper. It has a wide application in fragrance industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als chemisches Zwischenprodukt in der Fotografie und als Zwischenprodukt für den Cyankuppler im Fotopapier verwendet. Es findet breite Anwendung in der Duftstoffindustrie.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 620-17-7
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00002311
InChI-Schlüssel HMNKTRSOROOSPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-ethylphenol, phenol, 3-ethyl, phenol, m-ethyl, meta-ethylphenol, 1-ethyl-3-hydroxybenzene, 1-hydroxy-3-ethylbenzene, 3-ethyl-phenol, unii-0g9zk222jx, benzene, 1-ethyl-3-hydroxy, dsstox_cid_2480
PubChem CID 12101
ChEBI CHEBI:34332
IUPAC-Name 3-Ethylphenol
SMILES CCC1=CC=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethylphenol
Schmelzpunkt -4°C
Dichte 1.028
Siedepunkt 218°C
Flammpunkt 94°C (202°F)
Brechungsindex 1.5335
Menge 250 g
UN-Nummer UN3145
Beilstein 1857002
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 95%