Learn More
3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5 -en-2-exo-carboxamid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10627441 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10627441 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10308763 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10627441 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 277812500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 105786-40-1 | Molecular Formula: C8H13N2O | Molecular Weight: 153.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105786-40-1
Summenformel C8H13N2O
Molekulargewicht (g/mol) 153.20
MDL-Nummer MFCD00143157,MFCD01456476,MFCD00143157
InChI-Schlüssel SCQSHSJVMGGQKR-UCROKIRRSA-O
Synonym 3-exo-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, +-1s,2s,3r,4r-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, +/--1s,2s,3r,4r-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, 3-amino-, 1r,2r,3s,4s-rel-9ci
PubChem CID 42580098
IUPAC-Name (1R,2S,3R,4S)-3-carbamoylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-aminium
SMILES NC(=O)[C@H]1[C@@H]([NH3+])[C@@H]2C[C@H]1C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxamide
Schmelzpunkt 235.0°C to 253.0°C
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
Menge 250 mg
Formelmasse 152.2
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke