Learn More
3-Fluor-2-Methylanilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469787 5 g 5 Gramm
11479787 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11469787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22764.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 443-86-7 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 443-86-7
Summenformel C7H8FN
Molekulargewicht (g/mol) 125.15
MDL-Nummer MFCD00007760
InChI-Schlüssel SLDLVGFPFFLYBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-o-toluidine, 2-fluoro-6-aminotoluene, 2-amino-6-fluorotoluene, 6-amino-2-fluorotoluene, 3-fluoro-2-methyl-aniline, benzenamine, 3-fluoro-2-methyl, 3-fluoro-2-methylphenylamine, 2-methyl-3-fluoroaniline, hydrochloride, 3-fluor-2-methylanilin
PubChem CID 285553
IUPAC-Name 3-Fluor-2-methylanilin
SMILES CC1=C(N)C=CC=C1F
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-2-methylaniline
Schmelzpunkt 7°C
Dichte 1.099
Siedepunkt 205°C
Flammpunkt 86°C (186°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.542
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 125.15
Reinheit (%) ≥98%