Learn More
3-Fluor-4-(4-morpholinyl)-benzolboronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7040245
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
873431-46-0
C16H23BFNO3
307.172
MFCD22988989
YOJYRVSDQHWBGS-UHFFFAOYSA-N
4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 3-fluoro-4-4-morpholinyl benzeneboronic acid pinacol ester
70975109
4-[2-Fluor-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Morpholin
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)N3CCOCC3)F
873431-46-0
C16H23BFNO3
307.172
MFCD22988989
YOJYRVSDQHWBGS-UHFFFAOYSA-N
4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 3-fluoro-4-4-morpholinyl benzeneboronic acid pinacol ester
70975109
4-[2-Fluor-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Morpholin
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)N3CCOCC3)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Boronester sind luft- und chromatographiestabil und für spektroskopische Untersuchungen geeignet. Boronester können bei der Suzuki-Miyaura Kreuzkopplungsreaktion verwendet werden.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 307.17
Reinheit (%) 95%