Learn More
3-Fluor-4-formylbenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419079
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15419079 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15419079 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17851.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-formylbenzeneboronic acid
CAS 248270-25-9
Schmelzpunkt ∼240°C
Summenformel C7H6BFO3
MDL-Nummer MFCD02093051
Menge 1 g
Synonym 3-fluoro-4-formylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl, pubchem1847, acmc-1cga0, ksc494k4h, 4-borono-3-fluorobenzaldehyde, 3-fluoro-4-formyl-phenyl boronic acid, 3-fluoranyl-4-methanoyl-phenyl boronic acid
InChI-Schlüssel NZNRMUVHUVCIBR-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C=O)F)(O)O
IUPAC-Name (3-fluor-4-formylphenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 167.93
PubChem CID 2778654
Formelmasse 167.93
Reinheit (%) 98%