Learn More
3-Fluor-4-Formalphenylboronsäure, 95 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11956151 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11956151 1 g 1 Gramm
11966151 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956151 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 445600010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 248270-25-9
Summenformel C7H6BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.93
InChI-Schlüssel NZNRMUVHUVCIBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-formylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl, pubchem1847, acmc-1cga0, ksc494k4h, 4-borono-3-fluorobenzaldehyde, 3-fluoro-4-formyl-phenyl boronic acid, 3-fluoranyl-4-methanoyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 2778654
IUPAC-Name (3-fluor-4-formylphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C=O)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 167.93
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /