Learn More
3-Fluor-4-Hydroxy-5-Methoxybenzaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7057116
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15482769 250 mg 250 Milligramm
15472769 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15482769
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H66477.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 79418-78-3 | C8H7FO3 | 170.139 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79418-78-3
Summenformel C8H7FO3
Molekulargewicht (g/mol) 170.139
MDL-Nummer MFCD02683560
InChI-Schlüssel OOGOFUKAJDPHDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorovanillin, benzaldehyde, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, pubchem10464, acmc-209xkq, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 3-fluoro-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, #, 3-fluoranyl-5-methoxy-4-oxidanyl-benzaldehyde, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methyloxy benzaldehyde
PubChem CID 598452
IUPAC-Name 3-Fluor-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Farbe Braun
Siedepunkt 114°C to 118°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 170.14
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver