Learn More
3-Fluor-4-Hydroxy-5-Nitrobenzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448377
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15448377 250 mg 250 Milligramm
15438377 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15448377
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51878.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 711022-47-8
Summenformel C7H4FNO4
Molekulargewicht (g/mol) 185.11
MDL-Nummer MFCD11846408
InChI-Schlüssel CZOMOYVUYOVNHX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18452164
IUPAC-Name 3-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
SMILES OC1=C(C=C(C=O)C=C1F)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 185.11
Reinheit (%) 95%