Learn More
3-Fluor-4-Hydroxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423387
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15423387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26107.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 405-04-9
Summenformel C7H4FNO
Molekulargewicht (g/mol) 137.113
MDL-Nummer MFCD00215834
InChI-Schlüssel DPSSSDFTLVUJDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-2-fluorophenol, 2-fluoro-4-cyanophenol, benzonitrile, 3-fluoro-4-hydroxy, 3-fluoro-4-hydroxy-benzonitril, 3-fluoro-4-hydroxy benzonitrile, 3-fluoro-4-hydroxy-benzonitrile, 3-fluoro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, acmc-209jep, 4-cyano-2-fluoro phenol, ksc493s8d
PubChem CID 2782944
IUPAC-Name 3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
Schmelzpunkt 133°C to 135°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 137.11
Reinheit (%) 98%