Learn More
3-Fluor-4-Iodanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447968
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15447968 1 g 1 Gramm
15467968 250 mg 250 Milligramm
15457968 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15447968
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61427.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 656-66-6 | C6H5FIN | 237.016 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Fluor-4-Iodoanilin ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (228.3 mg/l bei 25 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Empfindlich gegenüber Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 656-66-6
Summenformel C6H5FIN
Molekulargewicht (g/mol) 237.016
MDL-Nummer MFCD07774187
InChI-Schlüssel KUVVJHBHRIXJKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-iodophenylamine, benzenamine, 3-fluoro-4-iodo, 3-fluoro-4-iodo-aniline, zlchem 541, pubchem1534, 4-iodo 3-fluoro aniline, acmc-1b9hq, 3-fluoro-4-iodo-phenylamine, buttpark 120\07-56
PubChem CID 15475546
IUPAC-Name 3-Fluor-4-Iodanilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)F)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-iodoaniline
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (228.3mg/L at 25°C).
Formelmasse 237.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest