Learn More
3-Fluor-4-Methoxyanilin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438527 1 g 1 Gramm
11448527 5 g 5 Gramm
11379489 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11438527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18606.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 366-99-4 | C7H8FNO | 141.145 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 366-99-4
Summenformel C7H8FNO
Molekulargewicht (g/mol) 141.145
MDL-Nummer MFCD00075040
InChI-Schlüssel LJWAPDSCYTZUJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-anisidine, 4-amino-2-fluoroanisole, 3-fluoro-p-anisidine, 3-fluoro-4-methoxy-phenylamine, benzenamine, 3-fluoro-4-methoxy, 3-fluoro-4-methoxy-aniline, 3-fluoro-4-methoxyphenylamine, 2-fluoro-4-aminoanisole, 3-fluoro-4-methoxy-anilin, 3-fluoro-4-methoxy-benzenamine
PubChem CID 581110
IUPAC-Name 3-Fluor-4-Methoxyanilin
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-methoxyaniline
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Siedepunkt 135°C (18 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2717083
Formelmasse 141.15
Reinheit (%) ≥98%