Learn More
3-Fluor-4-methoxyanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10188942 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10188942 1 g Glasflasche 1 Gramm
10322433 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10188942 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 375880010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 366-99-4 | C7H8FNO | 141.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 366-99-4
Summenformel C7H8FNO
Molekulargewicht (g/mol) 141.15
MDL-Nummer MFCD00075040
InChI-Schlüssel LJWAPDSCYTZUJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-anisidine, 4-amino-2-fluoroanisole, 3-fluoro-p-anisidine, 3-fluoro-4-methoxy-phenylamine, benzenamine, 3-fluoro-4-methoxy, 3-fluoro-4-methoxy-aniline, 3-fluoro-4-methoxyphenylamine, 2-fluoro-4-aminoanisole, 3-fluoro-4-methoxy-anilin, 3-fluoro-4-methoxy-benzenamine
PubChem CID 581110
IUPAC-Name 3-Fluor-4-Methoxyanilin
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-methoxyaniline
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 81°C to 84°C
Farbe Braun bis Braun-Gelb
Siedepunkt 135°C (18.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H3(NH2)OCH3
Menge 1 g
Formelmasse 141.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluoro-4-methoxyaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.