Learn More
3-Fluor-4-methoxybenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7031316
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 11300186
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32350.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 96047-32-4 | C8H9FO2 | 156.156 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96047-32-4
Summenformel C8H9FO2
Molekulargewicht (g/mol) 156.156
MDL-Nummer MFCD00070642
InChI-Schlüssel HHWYYUUOGAUCKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol, 3-fluoro-4-methoxyphenyl methanol, 3-fluoro-4-methoxybenzylalcohol, 2-fluoro-4-hydroxymethyl anisole, 3-fluoro-4-methoxy-phenyl methanol, benzenemethanol,3-fluoro-4-methoxy, 3-fluoranyl-4-methoxy-phenyl methanol, 3-fluoro-4-methoxyphenyl methan-1-ol
PubChem CID 2774550
IUPAC-Name (3-Fluor-4-methoxyphenyl)methanol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CO)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Menge 1 g
Formelmasse 156.15
Reinheit (%) 98%