Learn More
3-Fluor-4-methoxybenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11302469
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11302469 1 g 1 Gramm
11312469 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302469 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26607.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123652-95-9 | Molecular Formula: C8H10FNO | Molecular Weight: 155.172 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Fluor-4-Methoxybenzylamin wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen, Säuren und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123652-95-9
Summenformel C8H10FNO
Molekulargewicht (g/mol) 155.172
MDL-Nummer MFCD04116360
InChI-Schlüssel AZHAJNNLBSKSOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methoxyphenyl methanamine, 3-fluoro-4-methoxybenzylamine, 2-fluoro-4-aminomethyl anisole, 3-fluoro-4-methoxybenzyl amine, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl methanamine, acmc-20an3s, 3-fluoro-4-methoxybenzenemethaneamine, 3-fluoro-4-methoxyphenyl methylamine, benzenemethanamine,3-fluoro-4-methoxy
PubChem CID 14392588
IUPAC-Name (3-fluor-4-methoxyphenyl)methanamin
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CN)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-methoxybenzylamine
Brechungsindex 1.528
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 155.17
Reinheit (%) 97%