Learn More
3-Fluor-4-methylphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484517
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15484517
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31864.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 452-78-8
Summenformel C7H7FO
Molekulargewicht (g/mol) 126.13
MDL-Nummer MFCD00143164
InChI-Schlüssel GJOOCAXPERKNMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-p-cresol, 3-fluoro-4-methyl-phenol, 2-fluoro-4-hydroxytoluene, phenol, 3-fluoro-4-methyl, pubchem1499, 3-fluoro-4-methyl phenol, acmc-209k1q, 3-fluoranyl-4-methyl-phenol, ksc494a2d
PubChem CID 2774613
IUPAC-Name 3-Fluor-4-methylphenol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-methylphenol
Geruch Phenol-like
Brechungsindex 1.515
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 126.13
Reinheit (%) 97%