Learn More
3-Fluor-4-Nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11436917 5 g 5 Gramm
11426917 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14350.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 394-41-2 | Molecular Formula: C6H4FNO3 | Molecular Weight: 157.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 394-41-2
Summenformel C6H4FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.1
MDL-Nummer MFCD00041251
InChI-Schlüssel CSSGKHVRDGATJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-nitro-phenol, 2-fluoro-4-hydroxynitrobenzene, pubchem2101, 3-fluoro4-nitrophenol, 4-nitro-3-fluorophenol, 5-fluoro-4-nitrophenol, acmc-1afpw, 3-fluoro-4-nitro phenol, ksc490k8p
PubChem CID 520948
IUPAC-Name 3-Fluor-4-Nitrophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-nitrophenol
Schmelzpunkt 91°C to 93°C
Menge 5 g
Beilstein 2048033
Formelmasse 157.1
Reinheit (%) 99%