Learn More
3-Fluor-4-Nitrotoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409812
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11409812
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10840.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 446-34-4 | C7H6FNO2 | 155.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 446-34-4
Summenformel C7H6FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 155.13
MDL-Nummer MFCD00007053
InChI-Schlüssel WZMOWQCNPFDWPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-nitrotoluene, benzene, 2-fluoro-4-methyl-1-nitro, 2-fluoro-4-methylnitrobenzene, 2-fluoro-4-methyl-1-nitro-benzene, 3-fluoro-4-nitrobenzene, 2-fluor-4-methyl-1-nitrobenzol, pubchem1595, 3-fluoro4-nitrotoluene, acmc-1alaq, 3-fluoro-4-nitro toluene
PubChem CID 67966
IUPAC-Name 2-Fluor-4-Methyl-1-Nitrobenzol
SMILES CC1=CC=C(C(F)=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-nitrotoluene
Schmelzpunkt 51°C to 55°C
Dichte 1.438
Siedepunkt 97°C to 98°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2502584
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) 99%