Learn More
3-Fluor-4-(Trifluoromethyl)Benzenboronsäure Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15487866 1 g 1 Gramm
15497866 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487866 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62811.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 445303-67-3 | Molecular Formula: C13H15BF4O2 | Molecular Weight: 290.065 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 445303-67-3
Summenformel C13H15BF4O2
Molekulargewicht (g/mol) 290.065
MDL-Nummer MFCD09878544
InChI-Schlüssel FPCSARGPMNDYAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane
PubChem CID 46739054
IUPAC-Name 2-[3-fluor-4-(trifluormethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)C(F)(F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 290.06
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest