Learn More
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Schmelzpunkt | 173°C to 176°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 208.11 |
| Reinheit (%) | ≥97% |