Learn More
3-Fluor-4-(Trifluoromethyl)Benzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30405947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30405947 100 mg
30405760 500 mg
30390152 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405947 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF598468100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115754-21-7
Summenformel C8H4F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.11
SMILES OC(=O)c1ccc(c(F)c1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H4F4O2/c9-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Formelmasse 208.0147